Documentos Principais
378593
Supelco
IWT® TMD-8 hydrogen and hydroxide form
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
descrição
self-indicating mixed bed resin
Parâmetros
41 °C max. temp.
Matriz
gel
tamanho de partícula
16-40 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Descrição geral
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Aplicação
Self-indicating resin. Changes color from blue-green to amber when exchange capacity reached
Informações legais
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)