375403
2-Methyl-2-imidazoline
95%
Sinônimo(s):
2-Methylimidazoline, 4,5-Dihydro-2-methyl-1H-imidazole, Lysidine, Methylglyoxalidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
87 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]N1CCN=C1C
InChI
1S/C4H8N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
VWSLLSXLURJCDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Synthesis of cyclic-amine-based dithiocarbamate chain transfer agents for RAFT polymerization
Dehydration reactions
Synthesis of push-pull alkenes
Producing organic reductants for transfer hydrogenation
Synthesis of orally available factor Xa inhibitors
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3