Documentos
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
357.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid crystal (nematic)
pf
73-113.5 °C (lit.)
temperatura de transição
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
chave InChI
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.