Documentos
348384
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
203.12
Beilstein:
977669
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
densidade
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-3-1-6(2-4-7)12-5-13/h1-4H
chave InChI
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup