347590
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethanol
≥99%
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
solid
pf
54-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)10-5-3-9(4-6-10)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3