Documentos Principais
344613
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Co(C5H7O2)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
257.15 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
powder or crystals
composição
Degree of hydration, ~2
adequação da reação
core: cobalt
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
chave InChI
CCSRIPNIKKQYHL-SUKNRPLKSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)