Documentos
340677
Sigma-Aldrich
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
(Phenylethynyl)lithium
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C≡CLi
Número CAS:
Peso molecular:
108.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.91 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
chave InChI
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter