Key Documents
337706
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C10H8)Cr(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
264.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
pf
138 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3