Documentos
337242
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
174-175 °C/762 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)c(C)c1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Photolysis of the charge transfer complex of tetranitromethane and 4-fluoro-3-methylanisole in dichloromethane at -20°C yields the epimeric 1-fluoro-4-methoxy-6-methyl-6-nitro-3-trinitromethylcyclo-hexa-1,4-dienes, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-r-5-nitro-c-6-trinitromethylcyclohexa-1,3-diene and 4-fluoro-5-methyl-2-trinitromethylanisole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Photochemical nitration by tetranitromethane. Part 36. Adduct formation in the photochemical reactions of 4-fluoroanisole and 4-fluoro-3-methylanisole.
Butts CP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1877-1887 (1996)