Documentos
335029
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
99%
Sinônimo(s):
Rh(acac)(COD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19O2Rh
Número CAS:
Peso molecular:
310.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
138-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
chave InChI
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Descrição geral
Atomic number of base material: 45 Rhodium
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94