Documentos
335010
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H49ClP3Ru
Número CAS:
Peso molecular:
927.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Impurezas
5% toluene
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup