Documentos
333891
Sigma-Aldrich
Silane
≥99.998%, electronic grade
Sinônimo(s):
Silicon tetrahydride
About This Item
Fórmula linear:
SiH4
Número CAS:
Peso molecular:
32.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
electronic grade
densidade de vapor
1.1 (vs air)
Ensaio
≥99.998%
forma
gas
resistividade
>1000 Ω-cm
Impurezas
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Chlorosilanes
<1 ppm THC
<1 ppm Trisilane (Si3H8)
<1 ppm Water (H2O)
<100 ppm Hydrogen (H2)
<2 ppm Nitrogen (N2)
<2 ppm Siloxanes
<5 ppm Disilane (Si2H6)
pb
−112 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
temperatura de transição
critical temperature −3.4 °C
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[SiH4]
Aplicação
Silane is used in the deposition of amorphous silicon, epitaxial silicon and silicon based dielectrics. Polycrystalline films can be deposited on silicon wafers and glass substrates via remote plasma chemical vapor deposition (RPCVD) using a SiH4-SiF2-H2 gas mixture. Silane is used widely as a dopant in the formation of III-IV semiconductor materials.
Produtos recomendados
Stainless steel regulators Z527416 or Z527424 are recommended.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hu, C. C.
Thin Solid Films, 288, 147-147 (1996)
Structural and electrical properties of low temperature polycrystalline silicon deposited using SiF4?SiH4?H2
Jin Jang
Thin Solid Films, 289, 227-227 (1996)
Quinn, L.J.
Thin Solid Films, 296, 7-7 (1997)