Documentos Principais
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III) chloride tetrahydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
TlCl3·4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
382.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thallium
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
chave InChI
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)