Key Documents
329975
(+)-Boldine hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
363.84
Número CE:
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
InChI
1S/C19H21NO4.ClH/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18;/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3;1H
chave InChI
MUGNKMCHLPQCMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3