328995
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
143-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
AQIHDXGKQHFBNW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)