Ensaio
95%
pb
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges