Documentos Principais
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
Sinônimo(s):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
pf
39-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)