Key Documents
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6F4NHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
248.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3