Documentos Principais
305324
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Sinônimo(s):
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
340.78
Beilstein:
4060813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
97%
pf
209-212 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)