Documentos Principais
30249
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (AT)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
chave InChI
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)