Documentos
300047
Sigma-Aldrich
2-Chloro-7-nitrofluorene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
245.66
Número MDL:
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(Cl)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
chave InChI
HJFWZNLUJDRROD-UHFFFAOYSA-N