Documentos Principais
299588
Sigma-Aldrich
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26BrPSi
Número CAS:
Peso molecular:
453.43
Beilstein:
3581358
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
166-167 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)