295167
Chlorotrifluoroethylene
98%
Sinônimo(s):
CTFE
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.13 (vs air)
Ensaio
98%
contém
1% tributylamine as inhibitor
pb
−28.4 °C (lit.)
pf
−158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)