Documentos
290513
Sigma-Aldrich
Hexafluoroglutaric anhydride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5F6O3
Número CAS:
Peso molecular:
222.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.324 (lit.)
pb
72 °C (lit.)
densidade
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
chave InChI
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter