Documentos Principais
288071
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
About This Item
Fórmula linear:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
386.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)