Documentos
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18
Número CAS:
Peso molecular:
138.25
Beilstein:
2036982
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.484
densidade
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
chave InChI
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
trans-Cyclodecene was used as standard of reference for the quantitative infrared analysis of mixtures of cis- and trans-cyclodecene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)