283711
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
98%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylmesidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
213-215 °C (lit.)
densidade
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(12(4)5)10(3)7-8/h6-7H,1-5H3
chave InChI
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup