282553
(1R,2S)-(−)-Norephedrine
99%
Sinônimo(s):
(1R,2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, L-(−)-Norephedrine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −41°, c = 7 in 1 M HCl
pf
51-53 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m0/s1
chave InChI
DLNKOYKMWOXYQA-CBAPKCEASA-N
Informações sobre genes
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup