Key Documents
281484
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
65%, technical grade
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(CH3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
concentração
65%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
90-95 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(3-6)5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3
chave InChI
VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup