Documentos
272809
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidenebis(4-butylaniline)
99%
Sinônimo(s):
TBBA
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,4-[CH=NC6H4(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
396.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(CCCC)cc3