Documentos
272507
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3COCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
190.57
Beilstein:
1943217
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
44-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
chave InChI
UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Aplicação
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone was used in the synthesis of allyl alcohol.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective synthesis of the optical isomers of broad-spectrum orally active antifungal azoles, SCH 42538 and SCH 45012.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 4(16), 2023-2028 (1994)