Ensaio
98%
forma
solid
pf
38-40 °C (lit.)
solubilidade
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, yellow-orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(7)9-5-2-4(8)6-5/h5H,2H2,1H3,(H,6,8)
chave InChI
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges