Documentos
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H39BO
Número CAS:
Peso molecular:
378.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Informações legais
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC