Documentos
269417
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
164.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pb
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
pf
51-52 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Nitrophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves