pressão de vapor
87 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
densidade
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3-
chave InChI
OTTZHAVKAVGASB-HYXAFXHYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup