Documentos
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
≥99%
forma
wire
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
0.5 mm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
substituído por