267538
Tungsten
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
W
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
foil
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
espessura
0.05 mm
pb
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.