263699
3-Ethoxyacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
90-91 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=CC#N
InChI
1S/C5H7NO/c1-2-7-5-3-4-6/h3,5H,2H2,1H3
chave InChI
HUPVIAINOSTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter