Documentos
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ho
Número CAS:
Peso molecular:
164.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.9%
forma
granular
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N