254355
2-Chloropropene
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-propene, Isopropenyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
22.5-22.8 °C (lit.)
pf
−138.6 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-3(2)4/h1H2,2H3
chave InChI
PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves