Documentos
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
2694109
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
97-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
chave InChI
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
Aplicação
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatizing agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mandelic acid 99%
Sigma-Aldrich
M2101
Mandelic acid
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)