Ensaio
98%
forma
solid
pb
101 °C/5 mmHg (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges