249998
Titanium(III) chloride solution
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Sinônimo(s):
Titanium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
concentração
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
densidade
1.192 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Hydrogen desorption properties
Nitrogen-nitrogen reductive bond cleavage
Reagent for:
Photocatalyst synthesis
Preparation of nanostructures titania/cetyltrimethyammonium bromide nanoskeleton
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?