Key Documents
244201
Sigma-Aldrich
1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide
98%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
260.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
186-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
chave InChI
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Adriana Prado et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 35(2), 219-227 (2014-05-24)
Unforeseen toxic effects contribute to compound attrition during preclinical evaluation and clinical trials. Consequently, there is a need to correlate in vitro toxicity to in vivo and clinical outcomes quickly and effectively. We propose an expedited evaluation of physiological parameters