Documentos Principais
243698
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
RbOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio:
99% trace metals basis
Formulário:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in H2O
Impurezas
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.74 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
chave InChI
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)