Key Documents
232076
Sigma-Aldrich
Molybdenum(II) acetate dimer
98%
Sinônimo(s):
Di-molybdenum tetraacetate
About This Item
Fórmula linear:
Mo2(OCOCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
428.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
needles
adequação da reação
core: molybdenum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.