232025
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
78-80 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
chave InChI
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of highly electron-poor fluorine-containing alkenes
- as a reagent in kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium (IV)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?