215740
Disperse Red 1
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline
About This Item
Produtos recomendados
composição
Dye content, 50%
pf
160-162 °C (lit.)
λmax
503 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
chave InChI
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
Características e benefícios
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)