215228
Bis(2-nitrophenyl) disulfide
99%
Sinônimo(s):
2-Nitrophenyl disulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
194-197 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SSc2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H
chave InChI
NXCKJENHTITELM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)