Documentos Principais
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17N3Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
537.47
Número do índice de cores:
18070
Número MDL:
composição
Dye content, 40%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)